Learn More
5-Metil-2-hepten-4-ona, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026369
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81925-81-7
C8H14O
126.199
MFCD00792509
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
5362588
(E)-5-metilhept-2-en-4-ona
CCC(C)C(=O)C=CC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81925-81-7
C8H14O
126.199
MFCD00792509
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
5362588
(E)-5-metilhept-2-en-4-ona
CCC(C)C(=O)C=CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hepten-4-one
Nombre de nota predominantly trans
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 2 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%