Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-3-pyrazolinone, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63300.03
Detalles adicionales : CAS : 119-16-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489928
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
119-16-4
MFCD00044057
3-Methyl-1-(3-nitrophenyl)-5-pyrazolone; 5-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
Especificaciones
5-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-3-pyrazolinone
119-16-4
3-Methyl-1-(3-nitrophenyl)-5-pyrazolone; 5-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
Solid
1g
MFCD00044057
121.21
98%
Videos
SDS Documentos