Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methyl-2-(3-methylphenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64580.MD
Detalles adicionales : CAS : 18818-49-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451859
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
18818-49-0
222.291
QGGRWTWPFWNTJY-UHFFFAOYSA-N
924756
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC(=CC=C3)C
C15H14N2
MFCD03780141
6-methyl-2-3-methylphenyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl benzimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl-1h-benzimidazole, 2-3-methylphenyl-5-methyl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
6-methyl-2-(3-methylphenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
5-Methyl-2-(3-methylphenyl)benzimidazole
18818-49-0
MFCD03780141
QGGRWTWPFWNTJY-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-2-(3-methylphenyl)-1H-benzimidazole
924756
Solid
250mg
C15H14N2
6-methyl-2-3-methylphenyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl benzimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl-1h-benzimidazole, 2-3-methylphenyl-5-methyl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-3-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC(=CC=C3)C
222.291
222.29
95%
Videos
SDS Documentos