Learn More
5-Metil-1H-benzotriazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443314
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
136-85-6
C7H7N3
133.15
MFCD00005702
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
8705
CHEBI:83455
5-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole
CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
136-85-6
C7H7N3
133.15
MFCD00005702
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
8705
CHEBI:83455
5-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole
CC1=CC2=NNN=C2C=C1
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-1H-benzotriazol fue utilizado en la determinación de benzotiazoles y benzotriazoles en muestras de aguas residuales por GC-MS. También se utiliza como un inhibidor potencial de nitrificación del fertilizante de urea en suelos agrícolas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, agua (6.0 g/l a 25 °C), etanol y tolueno (ligeramente).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Punto de fusión 77°C to 84°C
pH 5.3
Punto de ebullición 210°C to 212°C (12 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 116658
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥98%