Learn More
Cloruro de 5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-sulfonilo, +95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.71 |
Porcentaje de pureza | 95% |