Learn More
Ácido 5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703022
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
91138-00-0
C11H10N2O2
202.213
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
145221
ácido 5-metil-1-fenilpirazol-4-carboxílico
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
91138-00-0
C11H10N2O2
202.213
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
145221
ácido 5-metil-1-fenilpirazol-4-carboxílico
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%