Learn More
Cloruro de 5-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510203
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
90273-30-6
C9H7ClO2S2
246.72
MFCD06200880
YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
2794771
cloruro de 5-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
90273-30-6
C9H7ClO2S2
246.72
MFCD06200880
YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
2794771
cloruro de 5-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.74
Porcentaje de pureza 97%