Learn More
5-Metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10443763
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
27035-41-2
C10H8OS
176.233
MFCD05865141
SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
2794770
5-metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído
CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
27035-41-2
C10H8OS
176.233
MFCD05865141
SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
2794770
5-metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído
CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 97%