Learn More
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 454750050
Detalles adicionales : CAS : 103879-58-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15294388
  • 683.90€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
103879-58-9
127.099
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
C5H5NO3
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
11355484
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Especificaciones
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
149.0°C to 153.0°C
103879-58-9
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
127.099
127.1
Authentic
5g
C5H5NO3
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
11355484
≥94.0% (HPLC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.