Learn More
Ácido 5-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077504
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
ácido 5-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
ácido 5-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 149.0°C to 153.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.