Learn More
Clorhidrato de 5-metoxitriptamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031440
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
66-83-1
C11H14N2O·HCl
226.71
MFCD00012684
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
6198
2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
66-83-1
C11H14N2O·HCl
226.71
MFCD00012684
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
6198
2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Nombre del producto químico o material 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246.0°C to 248.0°C
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 14, 6002
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.71
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.