Learn More
5-Metoxiresorcinol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of isorobustin, substituted linear and angular benzofurocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metoxiresorcinol se utilizó en la síntesis de isorobustina, benzofurocumarinas lineales y angulares sustituidas
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El 5-metoxiresorcinol se utilizó en la síntesis de isorobustina, benzofurocumarinas lineales y angulares sustituidas
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyresorcinol |
Punto de fusión | 78°C to 80°C |
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 188°C to 189°C (12 mmHg) |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 1423578 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |