Learn More
5-Metoxipsoraleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15579533
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
484-20-8
C12H8O4
216.19
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
2355
CHEBI:18293
4-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
484-20-8
C12H8O4
216.19
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
2355
CHEBI:18293
4-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxypsoralen
Punto de fusión 190.0°C to 193.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxypsoralen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.