Learn More
5-Methoxyindole 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 125870250
Detalles adicionales : CAS : 1006-94-6 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10449240
  • 294.90€ / 25 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1006-94-6
147.177
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
13872
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
C9H9NO
MFCD00005674
5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
5-methoxy-1H-indole
Especificación
5-Methoxyindole
Glass bottle
Brown to White
25g
1006-94-6
100.0
C9H9NO
21, II, 44
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
147.177
147.18
99%
Authentic
176.0°C to 178.0°C (17.0mmHg)
52.0°C to 56.0°C
99%
98.5
99%
MFCD00005674
5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1H-indole
13872
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Methoxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación