Learn More
5-Metoxiindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-157832
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1006-94-6
C9H9NO
147.18
MFCD00005674
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
13872
5-metoxi-1H-indol
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
1006-94-6
C9H9NO
147.18
MFCD00005674
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
13872
5-metoxi-1H-indol
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.0°C to 56.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 176.0°C to 178.0°C (17.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, II, 44
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.