Learn More
Ácido 5-metoxiindol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452029
68.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10242-01-0
C10H9NO3
191.186
MFCD03265451
RVVSEZGJCOAUED-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyindole-3-carboxylic acid, 5-methoxy-3-indolecarboxylic acid, 5-methoxy-3-carboxyindole, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-methoxy, pubchem7984, zlchem 1276, 1h-indole-3-carboxylicacid, 5-methoxy, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid;, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid 5-methoxy-1h-indazole-3-carboxylic acid
259191
ácido 5-metoxi-1H-indol-3-carboxílico
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10242-01-0
C10H9NO3
191.186
MFCD03265451
RVVSEZGJCOAUED-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyindole-3-carboxylic acid, 5-methoxy-3-indolecarboxylic acid, 5-methoxy-3-carboxyindole, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-methoxy, pubchem7984, zlchem 1276, 1h-indole-3-carboxylicacid, 5-methoxy, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid;, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid 5-methoxy-1h-indazole-3-carboxylic acid
259191
ácido 5-metoxi-1H-indol-3-carboxílico
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Color Rojo
Cantidad 1 g
Beilstein 475711
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s