Learn More
5-Metoxi-7-metilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054726
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
61019-05-4
C10H11NO
161.204
MFCD09027022
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
12338917
5-metoxi-7-metil-1H-indole
CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
61019-05-4
C10H11NO
161.204
MFCD09027022
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
12338917
5-metoxi-7-metil-1H-indole
CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
5-Methoxy-7-methylindole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El5-metoxi-7-metilindol se emplea como intermediario para la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-7-methylindole
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido