Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63056.03
Detalles adicionales : CAS : 701205-15-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448106
  • 223.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
701205-15-4
259.353
5-methoxy-3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole, 5-methoxy-3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole
5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1H-indole
C15H21N3O
LBQPYBWHUQEKBA-UHFFFAOYSA-N
66852536
CN1CCN(CC1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)OC
Especificación
5-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)indole
701205-15-4
11950927
LBQPYBWHUQEKBA-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1H-indole
66852536
Solid
1g
C15H21N3O
5-methoxy-3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole, 5-methoxy-3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole
CN1CCN(CC1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)OC
259.353
259.35
95%