Learn More
5-Metoxi-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031493
38.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
216766-13-1
C7H6F3NO
177.13
MFCD09864699
MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
22000196
5-metoxi-2-(trifluorometil)piridina
COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
216766-13-1
C7H6F3NO
177.13
MFCD09864699
MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
22000196
5-metoxi-2-(trifluorometil)piridina
COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 97%