Learn More
5-Metoxi-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3790862
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
50868-72-9
C8H11NO
137.18
MFCD00075057
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
99500
5-metoxi-2-metilanilina
COC1=CC=C(C)C(N)=C1
50868-72-9
C8H11NO
137.18
MFCD00075057
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
99500
5-metoxi-2-metilanilina
COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 46°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(CH3)NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxy-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.