Learn More
5-(Isocianatometilo)-1,3-benzodioxol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |