Learn More
5-Yodovainillina, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 156670250
Detalles adicionales : CAS : 5438-36-8 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021720
  • 57.06€ / 25 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
5438-36-8
278.04
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
79499
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
C8H7IO3
MFCD00006941
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
Especificaciones
5-Iodovanillin
Frasco de vidrio
180°C to 184°C
97%
96.0
96% min. (HPLC)
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
08, 260
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
79499
Polvo cristalino fino
Authentic
Amarillo
25g
5438-36-8
100.0
C8H7IO3
MFCD00006941
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
278.04
278.04
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Iodovanillin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos