Learn More
5-Yodoindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-yodoindol es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de colorantes. Se utiliza como material de partida en la síntesis de 5-(α-fluorovinil)-N-tosilindol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
El 5-yodoindol es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de colorantes. Se utiliza como material de partida en la síntesis de 5-(α-fluorovinil)-N-tosilindol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Iodoindole |
Punto de fusión | 97°C to 100°C |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.05 |
Porcentaje de pureza | 98% |