Learn More
5-Iodo-m-xylene, 99%, ACROS Organics™
25.80€ - 82.00€
CAS 22445-41-6
Fórmula molecular C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00060659
InChI Key ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC Name 1-iodo-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)I)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10511082 SDS Ver documentos Acros Organics
309250050
5mL Glass bottle 25.80€
5 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
10616491 SDS Ver documentos Acros Organics
309250250
25mL Glass bottle 82.00€
25 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
22445-41-6
232.07
ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
140924
CC1=CC(=CC(=C1)I)C
C8H9I
MFCD00060659
5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
1-iodo-3,5-dimethylbenzene
Especificaciones
5-Iodo-m-xylene
>110°C
Glass bottle
1.6
Yellow
99%
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00060659
ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-3,5-dimethylbenzene
140924
Liquid
1.6000g/mL
Authentic
1.5930 to 1.595
92°C to 94°C (3.0mmHg)
5mL
22445-41-6
100.0
C8H9I
5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
CC1=CC(=CC(=C1)I)C
232.07
232.07
99%