Learn More
5-yodo-m-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10511082
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22445-41-6
C8H9I
232.06
MFCD00060659
ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
140924
1-yodo-3,5-dimetilbenceno
CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22445-41-6
C8H9I
232.06
MFCD00060659
ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
140924
1-yodo-3,5-dimetilbenceno
CC1=CC(I)=CC(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-m-xylene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Cantidad 5 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5930 to 1.595
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 99%