Learn More
(+)-5-Yodo-2'-desoxiuridina, 99 %
Catalog Number p-3736739
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
54-42-2
C9H11IN2O5
354.10
MFCD00134656
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
5905
CHEBI:147675
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100
Punto de fusión 155.0°C to 180.0°C
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4931
Condición de rotación específica + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotación específica + 280.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.