Learn More
Alfa Aesar™ (+)-5-Yodo-2'-desoxiuridina, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11542.03
Detalles adicionales : CAS : 54-42-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444563
  • 47.52€ / 1 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
54-42-2
354.1
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
5905
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodopirimidina-2,4-diona
C9H11IN2O5
MFCD00134656
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
CHEBI:147675
C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)I)CO)O
Especificaciones
(+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Light sensitive
1g
C9H11IN2O5
30397
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)I)CO)O
354.1
CHEBI:147675
98%
Odorless
~190°C (decomposition)
54-42-2
MFCD00134656
144891
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodopirimidina-2,4-diona
5905
354.1
Videos
SDS Documentos
RMF - Research Use or Further Mfg