Learn More
5-Hydroxyquinoline, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 156430050
Detalles adicionales : CAS : 578-67-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031164
  • 241.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
22-12-2020
578-67-6
145.16
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
11360
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
C9H7NO
MFCD00006792
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
1H-quinolin-5-ona
Especificaciones
5-Hydroxyquinoline
Frasco de vidrio
223°C to 226°C
578-67-6
100.0
C9H7NO
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
145.16
145.16
97%
Authentic
De incoloro a amarillo
5g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00006792
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
1H-quinolin-5-ona
11360
La solución puede oscurecerse durante el almacenamiento
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos