Learn More
5-(Hidroximetil)uracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
5-(Hydroxymethyl)uracil serves as a stable major oxidative modification of thymine formed through the action of ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-(hidroximetil)uracilo sirve como una modificación oxidativa principal estable de la timina formada mediante la acción de la radiación ionizante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l) a 20 °C, DMSO, dimetilformamida o etanol 100 %.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 5-(hidroximetil)uracilo sirve como una modificación oxidativa principal estable de la timina formada mediante la acción de la radiación ionizante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l) a 20 °C, DMSO, dimetilformamida o etanol 100 %.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(Hydroxymethyl)uracil |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 125482 |
Información de solubilidad | Soluble in water. (50g/L ) at 20°C,DMSO,dimethyl formamide or 100% ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |