missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hidroxiisoquinolina, 90 %, técnica, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778796
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2439-04-5
C9H7NO
145.16
MFCD00006906
CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyisoquinoline, 5-isoquinolinol, 5-hydroxy-isoquinoline, chembl57481, 5-hydroxyisoquinolne, pubchem12826, acmc-2097ay, 5-hydroxy-2-azanaphthalene
30386
isoquinolin-5-ol
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2439-04-5
C9H7NO
145.16
MFCD00006906
CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyisoquinoline, 5-isoquinolinol, 5-hydroxy-isoquinoline, chembl57481, 5-hydroxyisoquinolne, pubchem12826, acmc-2097ay, 5-hydroxy-2-azanaphthalene
30386
isoquinolin-5-ol
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyisoquinoline
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21,102
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxyisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'