missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-hidroxiindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043457
62.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1953-54-4
C8H7NO
133.15
MFCD00005677
LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
16054
1H-indol-5-ol
OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1953-54-4
C8H7NO
133.15
MFCD00005677
LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
16054
1H-indol-5-ol
OC1=CC=C2NC=CC2=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole
Punto de fusión 106°C to 111°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112349
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'