Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042135
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54-16-0
C10H9NO3
191.186
MFCD00005639
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
1826
CHEBI:27823
ácido 2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54-16-0
C10H9NO3
191.186
MFCD00005639
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
1826
CHEBI:27823
ácido 2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Metabolito de la melatonina
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is a major serotonin metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-hidroxiindol-3-acético es un metabolito importante de la serotonina.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml).
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Punto de fusión 161°C to 164°C (decomposition)
Color De morado a blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 168797
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino