Learn More
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030499
27.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
610-37-7
C7H5NO5
183.119
MFCD00017566
BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
11882
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
610-37-7
C7H5NO5
183.119
MFCD00017566
BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
11882
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 99%