Learn More
5-Hidroxi-2-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027940
14.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1121-78-4
C6H7NO
109.128
MFCD00006339
DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
14275
6-metilpiridin-3-ol
CC1=NC=C(C=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1121-78-4
C6H7NO
109.128
MFCD00006339
DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
14275
6-metilpiridin-3-ol
CC1=NC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methylpyridine
Punto de fusión 167°C to 171°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 107077
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%