Learn More
Ácido 5-hexinoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778773
25.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53293-00-8
C6H8O2
112.13
MFCD00066346
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
143036
CHEBI:73511
ácido hex-5-inoico
C#CCCCC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53293-00-8
C6H8O2
112.13
MFCD00066346
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
143036
CHEBI:73511
ácido hex-5-inoico
C#CCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hexynoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0160g/mL
Punto de ebullición 224.0°C to 225.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH≡C(CH2)3COOH
Índice de refracción 1.4480 to 4.4500
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.016
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexynoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.