Learn More
5-Hexen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10644902
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
821-41-0
C6H12O
100.16
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
69963
hex-5-en-1-ol
C=CCCCCO
821-41-0
C6H12O
100.16
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
69963
hex-5-en-1-ol
C=CCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Hexen-1-ol
Color Incolora
Densidad 0.8725g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 155.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,IV,2137
Gravedad específica 0.8725
Información de solubilidad Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.