Learn More
Justrite™ Recipiente de seguridad contra inclinación tipo I de 18,92 l (5 galones) con soporte y supresor de llama de acero inoxidable
Aumente la seguridad en el lugar de trabajo y mejore la limpieza con el equipo de seguridad y almacenamiento adecuado. El recipiente de seguridad contra inclinación tipo I de 18,92 l (5 galones) Justrite™ con soporte y supresor de llama de acero inoxidable cuenta con un grifo en la parte superior y un soporte de metal resistente que sostiene el recipiente.
Marca: Justrite™ 7150146
Detalles adicionales : Peso : 6.10000kg
Especificaciones
Bote de seguridad | |
19 L | |
Tapón de alivio de la presión con cierre automático | |
11,75 in | |
Rojo | |
Soporte metálico |
Acero | |
APROBADO POR CARB, NFPA, OSHA, FM | |
298 mm | |
5 gal | |
1,58 in |