Learn More
Ácido 5-formiltiofeno-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030516
54.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4347-33-5
C5H5BO3S
155.96
MFCD02093666
DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
2773430
ácido (5-formiltiofen-2-il)borónico
OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4347-33-5
C5H5BO3S
155.96
MFCD02093666
DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
2773430
ácido (5-formiltiofen-2-il)borónico
OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión ∽124°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 97%