Learn More
5-Fluorouracilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021215
32.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-21-8
C4H3FN2O2
130.08
MFCD00006018
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
3385
CHEBI:46345
5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona
FC1=CNC(=O)NC1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-21-8
C4H3FN2O2
130.08
MFCD00006018
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
3385
CHEBI:46345
5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona
FC1=CNC(=O)NC1=O
5-Fluorouracil is used as an antitumor agent in the treatment of anal, breast, colorectal, oesophageal, stomach, pancreatic and skin cancers. It finds application as a suicide inhibitor due to its irreversible inhibition of thymidylate synthase. It is also used in the treatment of actinic keratoses and bowen's disease. Further, it serves as a potent antineoplastic agent in clinical use. In addition to this, it acts as a DNA synthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida, dimetilsulfóxido, metanol, agua caliente, hidróxido amónico, hidróxido sódico, etanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouracil
Punto de fusión ∽282°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 127172
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4181
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide,methanol,hot water,ammonium hydroxide,sodium hydroxide,ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluorouracil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorouracil