Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702834
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
436-72-6
C8H5FN2O
164.14
MFCD00173674
UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
2737331
FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
436-72-6
C8H5FN2O
164.14
MFCD00173674
UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
2737331
FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroquinazolin-4-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,4-dihidroquinazolina-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%