Learn More
Ácido 5-fluoronicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoronicotínico es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El ácido 5-fluoronicotínico es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Fluoronicotinic acid |
Punto de fusión | 193°C to 198°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |