Learn More
5-Fluorocitosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
5-Fluorocytosine acts as an antidiabetic, antifungal and antimicrobial agent. It is useful for the treatment of serious infections arises due to susceptible strains of Candida or Cryptococcus neoformans and chromomycosis. Further, it is employed in studies on TMP biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluorocitosina actúa como un agente antidiabético, antifúngico y antimicrobiano. Es útil para el tratamiento de infecciones graves que surgen debido a cepas sensibles de Candida o Cryptococcus neoformans y cromomicosis. Además, se emplea en estudios sobre la biosíntesis de TMP.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 5-fluorocitosina actúa como un agente antidiabético, antifúngico y antimicrobiano. Es útil para el tratamiento de infecciones graves que surgen debido a cepas sensibles de Candida o Cryptococcus neoformans y cromomicosis. Además, se emplea en estudios sobre la biosíntesis de TMP.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Fluorocytosine |
Punto de fusión | ∽297°C (decomposition) |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 127285 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,4125 |
Información de solubilidad | Soluble in water and hydrochloric acid. |
Nombre IUPAC | 6-amino-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.09 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |