Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(3-oxycyclopentyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63936.03
Detalles adicionales : CAS : 675831-63-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450919
  • 383.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
675831-63-7
217.243
3-5-fluoro-1h-indol-3-yl cyclopentanone, 3-5fluoro-1h-indol-3-yl-cyclopentanone, 3-5-fluoro-1h-indol-3-yl-cyclopentanone, 3-5-fluoro-1h-indol-3-yl cyclopentan-1-one
3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)cyclopentan-1-one
C13H12FNO
DINNCXVUOXLHSH-UHFFFAOYSA-N
22139466
C1CC(=O)CC1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
Especificación
5-Fluoro-3-(3-oxycyclopentyl)indole
675831-63-7
3-5-fluoro-1h-indol-3-yl cyclopentanone, 3-5fluoro-1h-indol-3-yl-cyclopentanone, 3-5-fluoro-1h-indol-3-yl-cyclopentanone, 3-5-fluoro-1h-indol-3-yl cyclopentan-1-one
C1CC(=O)CC1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
217.243
217.24
95%
1g
C13H12FNO
DINNCXVUOXLHSH-UHFFFAOYSA-N
3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)cyclopentan-1-one
22139466
Solid