missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%

58.60€ - 582.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 116480-54-7
Fórmula molecular C14H15FN2
Molecular Weight (g/mol) 230.286
Número MDL MFCD23380604
InChI Key XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
PubChem CID 14973209
IUPAC Name 5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
SMILES CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15428386 SDS Alfa Aesar™
H63579.03
1g 140.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
 
15438386 SDS Alfa Aesar™
H63579.06
5g 582.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
 
15448386 SDS Alfa Aesar™
H63579.MD
250mg 58.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

116480-54-7
230.286
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
14973209
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
C14H15FN2
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole

Especificaciones

5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
116480-54-7
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
230.286
230.28
97%
1g
C14H15FN2
11193308
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
14973209
Solid