Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63579.MD
Detalles adicionales : CAS : 116480-54-7 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448386
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
116480-54-7
230.286
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
14973209
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
C14H15FN2
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
Especificaciones
5-Fluoro-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
116480-54-7
MFCD23380604
5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, chembl27025, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl indole, 5-fluoro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-fluoro-1h-indole, 5-fluoro-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
230.286
230.28
97%
250mg
C14H15FN2
11193308
XFERGYRFFJXSGI-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole
14973209
Solid
Videos
SDS Documentos