Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63219.03
Detalles adicionales : CAS : 127626-06-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448176
  • 223.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
127626-06-6
216.259
NOBJPJHWOFGLFA-UHFFFAOYSA-N
11344959
C1CNCC=C1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
C13H13FN2
MFCD09833282
chembl26906, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 4-5-fluoro-3-indolyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4-5-fluoroindol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6,-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6,-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-indole
5-fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Especificación
5-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
127626-06-6
MFCD09833282
chembl26906, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 4-5-fluoro-3-indolyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4-5-fluoroindol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6,-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6,-tetrahydropyridin-4-yl indole, 5-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-indole
C1CNCC=C1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)F
216.259
216.25
97%
1g
C13H13FN2
4184916
NOBJPJHWOFGLFA-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
11344959
Solid