Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62296.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497256
  • 564.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5-Fluoro-2-(trifluoromethy)lphenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
1g
5-Fluoro-2-(trifluoromethy)lphenylboronic acid pinacol ester
Solid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
290.06
96%
Videos
SDS Documentos