Learn More
5-Fluoro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluoro-2-nitroanilina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La 5-fluoro-2-nitroanilina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-nitroaniline |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Sinónimo | 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
SMILES | NC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O |
PubChem CID | 16919 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |