Learn More
5'-Fluoro-2'-yodoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057114
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
914225-70-0
C8H6FIO
264.04
MFCD09033159
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
29934881
1-(5-fluoro-2-yodofenil)etanona
CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
914225-70-0
C8H6FIO
264.04
MFCD09033159
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
29934881
1-(5-fluoro-2-yodofenil)etanona
CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5′-fluoro-2′-yodoacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Beilstein 22044599
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido