Learn More
Alfa Aesar™ 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H66475.MD
Detalles adicionales : CAS : 914225-70-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442769
  • 23.81€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
05-01-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La 5′-fluoro-2′-yodoacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
Especificaciones
914225-70-0
264.038
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
29934881
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)I
C8H6FIO
MFCD09033159
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
1-(5-fluoro-2-yodofenil)etanona
Especificaciones
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Marrón
914225-70-0
MFCD09033159
5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
1-(5-fluoro-2-yodofenil)etanona
29934881
Líquido
Light sensitive
250mg
C8H6FIO
22044599
Slightly soluble in water.
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)I
264.038
264.04
97%
Videos
SDS Documentos